Wichtige Dokumente
482382
Poly(methylhydrosiloxan), trimethylsilylterminiert
average Mn ~390
Synonym(e):
Methyl hydrogen polysiloxane
Größe auswählen
56,70 €
Listenpreis81,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
56,70 €
Listenpreis81,00 €Sparen Sie 30%Versandbereit am22. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~390
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
Viskosität
~3 cSt(lit.)
bp
>177 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][Si](C)(C)O.C[Si](C)(C)C.C[Si](C)(C)O
InChI
1S/C4H12Si.C3H10OSi.C2H8OSi/c2*1-5(2,3)4;1-4(2)3/h1-4H3;4H,1-3H3;3-4H,1-2H3
InChIKey
KZFYHEHDBPYRMU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
399.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
204 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Verwandter Inhalt
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.