Merck
482161
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxan), hydroxyterminiert
viscosity 3,500 cSt 
Synonym(e):
PDMS
Größe auswählen
250 ML
245,00 €
245,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
245,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
245,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.405
Viskosität
3,500 cSt
Dichte
0.98 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[Si](C)(O)O
InChIKey
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.