Merck
481661
Sigma-Aldrich
Dichloro-tris-(2,6-diisopropylphenolato)-niob(V)
Synonym(e):
Dichlorotris(2,6-diisopropylphenolato)niobium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H51Cl2NbO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
695.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: niobium
SMILES String
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O[Nb](Cl)(Cl)(Oc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)Oc3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/3C12H18O.2ClH.Nb/c3*1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;;;/h3*5-9,13H,1-4H3;2*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChIKey
XDGZKBQTQCTDDX-UHFFFAOYSA-I
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)