Merck
480444
Sigma-Aldrich
1,4-Dibrombutan-d8
98 atom % D
Größe auswählen
5 G
195,00 €
195,00 €
Listenpreis975,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am23. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
195,00 €
About This Item
Lineare Formel:
BrCD2(CD2)2CD2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
195,00 €
Listenpreis975,00 €Sparen Sie 80%
Versandbereit am23. April 2025Details
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.516 (lit.)
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
1.942 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChIKey
ULTHEAFYOOPTTB-SVYQBANQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)