Merck
479861
Sigma-Aldrich
2,4-Hexadien, Isomermischung
technical grade, 90%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH=CHCH=CHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Verunreinigungen
10% positional double bond isomers
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
Dichte
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+
InChIKey
APPOKADJQUIAHP-GGWOSOGESA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4-Hexadiene, mixture of isomers, is a conjugated diene. The interaction between palladium chloride and 2,4-hexadiene has been reported to proceed in a stereospecific manner.[1] The photodissociation spectra of 2,4-hexadiene isomers have been recorded.[2] The polymers obtained by the polymerization of 2,4-hexadiene isomers are reported to have the trans-1,4 structure.[3]
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
7.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-13.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
The Polymerization of 2,4-Hexadiene. III. Cationic Polymerizability of 2,4-Hexadiene Isomers.
Kamachi M, et al.
Polymer Journal, 1(5), 499-504 (1970)
The stereospecific addition of dienes to palladium chloride.
Lukas J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 47(1), 153-163 (1973)
Photodissociation spectroscopy of hexadiene radical ions: structural rearrangements in the gas-phase ions.
Benz RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(7), 1799-1802 (1981)