Wichtige Dokumente
478849
Erbium(III)-isopropoxid
99%
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
325 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
CC(C)O[Er](OC(C)C)OC(C)C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Precursor for aluminum-erbium complexes for active optical fibers.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)