Merck
478474
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-nitrophenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(NO2)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
94-96 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3ClN2O3/c8-6-2-1-5(10(12)13)3-7(6)9-4-11/h1-3H
InChIKey
DZMSHKRHIIDOIZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)