Merck
478458
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethylphenylisocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
85 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(cc1C)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)5-8(7)2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
AYCDBMRVKSXYKW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)