Merck
478407
Sigma-Aldrich
Methylisocyanatformiat
90%
Größe auswählen
1 G
229,00 €
229,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
229,00 €
About This Item
Lineare Formel:
OCNCO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
229,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
Dichte
1.251 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC(=O)N=C=O
InChI
1S/C3H3NO3/c1-7-3(6)4-2-5/h1H3
InChIKey
YOVQDZPAVARTTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Methyl isocyanatoformate, also known as methyl carbonisocyanatidate, is an organic building block containing an isocyanate group.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)