Merck
478237
Sigma-Aldrich
5-Chlor-2-methoxyphenylisocyanat
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(OCH3)NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
58-61 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(Cl)cc1N=C=O
InChI
1S/C8H6ClNO2/c1-12-8-3-2-6(9)4-7(8)10-5-11/h2-4H,1H3
InChIKey
CDRZZFCLBUGMMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
5-Chloro-2-methoxyphenyl isocyanate, also known as 4-chloro-2-isocyanato-1-methoxybenzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)