Merck
477168
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Epoxytridecan
97%
Synonym(e):
(R)-(+)-Undecyloxiran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H26O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]25/D +10°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
138 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-12-14-13/h13H,2-12H2,1H3/t13-/m1/s1
InChIKey
ZKAPVLMBPUYKKP-CYBMUJFWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)