476471
2-Methylbutyrylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
117-121 °C (lit.)
Dichte
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-3-4(2)5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChIKey
XRPVXVRWIDOORM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
It may be used in the synthesis of the 2-methyl-1-phenyl-1-butanone and 1,1′-(1,3,7,9-tetrahydroxydibenzofuran-2,6-diyl)bis(2-methylbutan-1-one).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter