Merck
47527
Sigma-Aldrich
Fmoc-Arg(NO2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nω-nitro-L-arginin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H23N5O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
441.44
Beilstein:
7060334
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C21H23N5O6/c22-20(25-26(30)31)23-11-5-10-18(19(27)28)24-21(29)32-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12H2,(H,24,29)(H,27,28)(H3,22,23,25)/t18-/m0/s1
InChIKey
RXMHIKWOZKQXCJ-SFHVURJKSA-N
Allgemeine Beschreibung
kann ~8% (G/G) Lösungsmittel enthalten
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)