Merck
47522
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Dod)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
Nα-Fmoc-Nδ-(4,4′-dimethoxybenzhydryl)-L-glutamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C35H34N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
594.65
Beilstein:
5204513
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥96.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)C(NC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C35H34N2O7/c1-42-24-15-11-22(12-16-24)33(23-13-17-25(43-2)18-14-23)37-32(38)20-19-31(34(39)40)36-35(41)44-21-30-28-9-5-3-7-26(28)27-8-4-6-10-29(27)30/h3-18,30-31,33H,19-21H2,1-2H3,(H,36,41)(H,37,38)(H,39,40)/t31-/m0/s1
InChIKey
LATICJFEOIZOBM-HKBQPEDESA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)