Merck
47425
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(3,4-Cl2)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-3,4-dichlor-D-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H19Cl2NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
456.32
Beilstein:
9016647
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥96.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(Cl)c(Cl)c1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H19Cl2NO4/c25-20-10-9-14(11-21(20)26)12-22(23(28)29)27-24(30)31-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-11,19,22H,12-13H2,(H,27,30)(H,28,29)/t22-/m1/s1
InChIKey
QNVHCYWPXIGFGN-JOCHJYFZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)