Wichtige Dokumente
473723
7-Bromindol
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Brc1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C8H6BrN/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7/h1-5,10H
InChIKey
RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?