Wichtige Dokumente
473316
Amylamine, Isomermischung
≥98%
Größe auswählen
20,45 €
Listenpreis40,90 €Sparen Sie 50%Versandbereit am16. April 2025Details
Größe auswählen
About This Item
20,45 €
Listenpreis40,90 €Sparen Sie 50%Versandbereit am16. April 2025Details
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.411 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
InChIKey
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F
Flammpunkt (°C)
6 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)