Merck
47293
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-(4-pyridyl)-D-Ala-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Fmoc-3-(4-pyridyl)-D-alanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H20N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H](Cc1ccncc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C23H20N2O4/c26-22(27)21(13-15-9-11-24-12-10-15)25-23(28)29-14-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,28)(H,26,27)/t21-/m1/s1
InChIKey
SCSSXJVRZMQUKA-OAQYLSRUSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)