Merck
472786
Sigma-Aldrich
6-O-(tert-Butyldiphenylsilyl)-D-glucal
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28O4Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]25/D +9°, c = 1.1 in chloroform
Verunreinigungen
2% ethyl acetate
3% dichloromethane
mp (Schmelzpunkt)
−9 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)[Si](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H30O6Si/c1-22(2,3)29(16-10-6-4-7-11-16,17-12-8-5-9-13-17)28-15-19(25)21(27)20(26)18(24)14-23/h4-14,18-21,24-27H,15H2,1-3H3/t18-,19+,20+,21+/m0/s1
InChIKey
BSEPYXNJJUUAEY-DOIPELPJSA-N
Anwendung
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.[1]
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)