Merck
472522
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-Acetylthio-2-methylpropionsäure
97%
Synonym(e):
(S)-β-Acetylmercapto-isobuttersäure, D-(−)-S-Acetyl-β-mercaptoisobuttersäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.21
Beilstein:
1764649
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D -39°, c = 0.1 N in methanol
Brechungsindex
n20/D 1.490
Dichte
1.178 g/mL at 20 °C (lit.)
1.1827 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[C@H](CSC(C)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O3S/c1-4(6(8)9)3-10-5(2)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m1/s1
InChIKey
VFVHNRJEYQGRGE-SCSAIBSYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 112.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)