Merck
472166
Sigma-Aldrich
4-Fluorbenzolsulfonylisocyanat
95%
Größe auswählen
2 G
168,70 €
168,70 €
Listenpreis241,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 G
168,70 €
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4SO2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
168,70 €
Listenpreis241,00 €Sparen Sie 30%
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
bp
63 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
33-38 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Fc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4FNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
InChIKey
FHMRJRSOWRCSKA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 284-284 (2014)