Merck
471380
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-(2,5-Dihydrophenyl)glycin
98%
Synonym(e):
(R)-α-Amino-1,4-cyclohexadien-1-Ethansäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −154°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@@H](C(O)=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C8H11NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,5,7H,3-4,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
InChIKey
JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable