Merck
469823
Sigma-Aldrich
Poly-(ethylenglykol)-acrylat
average Mn ~375
Synonym(e):
Poly(polyethylene glycol acrylate)
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCO(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Mol-Gew.
average Mn ~375
Enthält
1,000-1,500 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
Viskosität
42 cSt(25 °C)(lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChIKey
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)