Merck
469742
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Chlormandelnitril
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH(OH)CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@H](C#N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H/t8-/m0/s1
InChIKey
LSDSHEPNJSMUTI-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
Useful intermediate in the preparation of optically active α-hydroxy carboxylic acids, α-hydroxy aldehydes, α-hydroxy ketones, and 2-amino alcohols.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kruse, C.G. In Collins, A.N. Sheldrake, G.N. Crosby, J., Eds.
Chirality in Industry, 279-279 (1992)