Wichtige Dokumente
469599
Ethylchlordifluoracetat
98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
96-97.5 °C (lit.)
Dichte
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
fluoro
SMILES String
CCOC(=O)C(F)(F)Cl
InChI
1S/C4H5ClF2O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
InChIKey
GVCAWQUJCHZRCB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?