Wichtige Dokumente
469114
6-Nitrobenzothiazol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
175-178 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc2ncsc2c1
InChI
1S/C7H4N2O2S/c10-9(11)5-1-2-6-7(3-5)12-4-8-6/h1-4H
InChIKey
QLUFBCVWKTWKBF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?