Wichtige Dokumente
468983
4,5-Difluor-2-nitrobenzoesäure
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
165-167 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
nitro
SMILES String
OC(=O)c1cc(F)c(F)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H3F2NO4/c8-4-1-3(7(11)12)6(10(13)14)2-5(4)9/h1-2H,(H,11,12)
InChIKey
HGGRAOYTQNFGGN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?