Merck
467456
Sigma-Aldrich
2-Methylthianaphthen
97%
Synonym(e):
2-Methylbenzo[b]thiophen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-52 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
InChIKey
BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methylthianaphthene is a 2-substituted thianaphthene derivative. It can be synthesized by reacting 2-thianaphthenyllithium with methyl p-toluenesulfonate.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lei Wang et al.
Journal of hazardous materials, 342, 758-769 (2017-09-20)
The ZrO
Some 2-Substituted Thianaphthenes Derived from 2-Thianaphthenyllithium1.
Shirley DA and Cameron MD.
Journal of the American Chemical Society, 74(3), 664-665 (1952)