Merck
464279
Sigma-Aldrich
2-(Trifluormethoxy)-anilin
95%
Synonym(e):
α,α,α-Trifluor-o-anisidin
Größe auswählen
5 G
29,10 €
29,10 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
29,10 €
About This Item
Lineare Formel:
CF3OC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.12
Beilstein:
2803814
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
29,10 €
Versandbereit am16. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
bp
61-63 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.301 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Nc1ccccc1OC(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
InChIKey
ZFCOUBUSGHLCDT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2-(Trifluoromethoxy)aniline may be used in the preparation of 2-amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole (SKA-35).[1]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ananthakrishnan Sankaranarayanan et al.
Molecular pharmacology, 75(2), 281-295 (2008-10-29)
Small-conductance (KCa2.1-2.3) and intermediate-conductance (KCa3.1) calcium-activated K(+) channels are critically involved in modulating calcium-signaling cascades and membrane potential in both excitable and nonexcitable cells. Activators of these channels constitute useful pharmacological tools and potential new drugs for the treatment of