Merck
463477
Sigma-Aldrich
αα-[2-(Methylamino)ethyl]benzylalkohol
97%
Synonym(e):
3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Größe auswählen
1 G
26,00 €
26,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
26,00 €
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
26,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
59-64 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
hydroxyl
phenyl
SMILES String
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
InChIKey
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)