Wichtige Dokumente
462233
D-Galactal
95%
Synonym(e):
1,5-Anhydro-2-deoxy-D-lyxo-hex-1-enitol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]22/D −21.5°, c = 1.2 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
99-103 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H10O4/c7-3-5-6(9)4(8)1-2-10-5/h1-2,4-9H,3H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChIKey
YVECGMZCTULTIS-HSUXUTPPSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)