Wichtige Dokumente
462047
1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanamin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
200-203 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CC(N)COc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C11H17NO.ClH/c1-8-5-4-6-9(2)11(8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H
InChIKey
NFEIBWMZVIVJLQ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)