Merck
461040
Sigma-Aldrich
2,4-Diphenyl-4-methyl-1-penten
97%
Synonym(e):
α-Methylstyrendimer
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(CH3)2CH2C(C6H5)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.35
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.569 (lit.)
bp
161 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(CC(=C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H20/c1-15(16-10-6-4-7-11-16)14-18(2,3)17-12-8-5-9-13-17/h4-13H,1,14H2,2-3H3
InChIKey
ZOKCNEIWFQCSCM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chain transfer agent.
CTA for styrene, ABS, SBR, and acrylics.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Odorless, does not cause discoloration.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
293.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)