Merck
460850
Sigma-Aldrich
2-Chlorchalcon, vorwiegend trans
98%
Synonym(e):
3-(2-Chlorphenyl)-1-phenyl-2-propen-1-on
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH=CHCOC6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
242.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
49-52 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccccc1\C=C\C(=O)c2ccccc2
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)