Wichtige Dokumente
46083
Ethylendiamin-tetrapropionsäure
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Synonym(e):
3,3′,3″,3″′-Ethylendinitrilo-tetrapropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (calc. based on dry substance)
Form
solid
Verunreinigungen
5-10% water
mp (Schmelzpunkt)
178-181 °C (dec.)
SMILES String
OC(=O)CCN(CCN(CCC(O)=O)CCC(O)=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O8/c17-11(18)1-5-15(6-2-12(19)20)9-10-16(7-3-13(21)22)8-4-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChIKey
KWYJDIUEHHCHCZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)