Merck
460605
Sigma-Aldrich
Indium(I)-bromid
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Synonym(e):
Indium(1+) bromide
About This Item
Lineare Formel:
InBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.72
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.998% trace metals basis
Form
beads
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
Partikelgröße
−10 mesh
bp
656 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (lit.)
Dichte
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[InH2]
InChI
1S/BrH.In.2H/h1H;;;/q;+1;;/p-1
InChIKey
GMVXLLMXELBKRR-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Leads to the formation of dimeric o-phenyleneindium bromide tetrakis(tetrahydrofuran) adduct, a polyfunctional Lewis acid-Lewis base adduct.[1]
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gabbai, F.P. et al.
Organometallics, 15, 4119-4119 (1996)