Wichtige Dokumente
460095
Phthalsäure-bis-(2-butoxyethylester)
technical grade
About This Item
Qualität
technical grade
Verunreinigungen
10% polyalkyl substitution groups
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
Löslichkeit
hexane, toluene, ethanol and acetone: soluble
water and propylene glycol: insoluble
Dichte
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCOCCCC
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)