Merck
457043
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluormethyl)hydrozimtsäure
97%
Synonym(e):
3-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]propionsäure
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3CH2CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
68-73 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H8F6O2/c12-10(13,14)7-3-6(1-2-9(18)19)4-8(5-7)11(15,16)17/h3-5H,1-2H2,(H,18,19)
InChIKey
LISLXJGPJUAEHU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A convenient Synthesis of 3, 5-bis (trifluoromethyl) salicylic Acid.
Sui Z and Macielag MJ.
Synthetic Communications, 27(20), 3581-3590 (1997)
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1585-1585 (1996)