Merck
455261
Sigma-Aldrich
4-Fluor-3-(trifluormethyl)-benzoesäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CF3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(7(13)14)3-5(6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChIKey
WZBPZYCJUADXRS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)