Merck
453374
Sigma-Aldrich
Trimethyl-(1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)-silan
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
100-101 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1=C(C)C(C)(C(C)=C1C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C13H24Si/c1-9-10(2)12(4)13(5,11(9)3)14(6,7)8/h1-8H3
InChIKey
WNTWQEUDFDAMBF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)