Merck
452971
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylphthalamid
95%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4-1,2-[CONHCH(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
210-213 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)NC(=O)c1ccccc1C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-9(2)15-13(17)11-7-5-6-8-12(11)14(18)16-10(3)4/h5-10H,1-4H3,(H,15,17)(H,16,18)
InChIKey
WYYLYWSIWFBBLG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)