Merck
451479
Sigma-Aldrich
5-Acetyl-2-amino-4-(4-methoxyphenyl)-6-methyl-4H-pyran-3-carbonitril
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
159-163 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(cc1)C2C(C#N)=C(N)OC(C)=C2C(C)=O
InChI
1S/C16H16N2O3/c1-9(19)14-10(2)21-16(18)13(8-17)15(14)11-4-6-12(20-3)7-5-11/h4-7,15H,18H2,1-3H3
InChIKey
OGWHNVROOPHRTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)