Merck
448559
Sigma-Aldrich
(+)-Cyclosativen
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H24
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.35
Beilstein:
6791339
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
liquid
Optische Aktivität
[α]20/D +78°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
bp
87 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12C[C@@]3([H])[C@@]4([H])[C@]1([H])[C@@H](CC[C@]2(C)[C@@]34C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-8(2)9-5-6-14(3)10-7-11-13(12(9)10)15(11,14)4/h8-13H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12+,13-,14-,15-/m0/s1
InChIKey
XBWACJDEQIZTPR-YIZGKYRPSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)