Merck
447978
Sigma-Aldrich
Dextrin-palmitat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C54H102O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
895.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
mp (Schmelzpunkt)
80-130 °C (lit.)
Säurezahl
4‑7 mg KOH/g
Verseifungszahl
195‑220 mg KOH/g
Dichte
0.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung
Gelling agent for liquid paraffins, higher alcohols, esters and ketones. Oil phase stabilizer for o/w and w/o systems. Uniformly dispenses dyes.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Surfactants have no effect on gel strength. Forms temperature-reversible gels.