Merck
447773
Sigma-Aldrich
5-(2-Nitrophenyl)-furan-2-carbonsäure
97%
Synonym(e):
5-(2-Nitrophenyl)-2-furancarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
216-219 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-3-1-2-4-8(7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
InChIKey
XUFDYUSOQQYQRL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis of 4H-furo[3,2-b]indole derivatives. III. Preparation of 4H-furo[3,2-b]indole-2-carboxylic acid derivatives
Tanaka A, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 16(4), 785-788 null