Wichtige Dokumente
447765
5-[2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]furfural
97%
Synonym(e):
5-[2-Chlor-5-(trifluormethyl)phenyl]-2-furancarbaldehyd
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H6ClF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
59-63 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
chloro
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(c1)-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C12H6ClF3O2/c13-10-3-1-7(12(14,15)16)5-9(10)11-4-2-8(6-17)18-11/h1-6H
InChIKey
BDUFOVWZBTVLPY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?