Wichtige Dokumente
447730
1,1,1,3,3,3-Hexakis-(dimethylamino)-diphosphazenium-tetrafluoroborat
98%
Synonym(e):
Bis-[tris-(dimethylamino)-phosphoranyliden]-ammonium-tetrafluoroborat, Phosphazenium-tetrafluoroborat P2-BF4
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
≥260 °C (lit.)
SMILES String
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
InChIKey
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)