Merck
446602
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromhexan, Diastereomerengemisch
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH2CH(Br)CH(Br)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.503 (lit.)
bp
90 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
1.581 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCC(Br)C(C)Br
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)