Wichtige Dokumente
445711
Poly(3-octylthiophen-2,5-diyl)
regioregular
Synonym(e):
P3OT
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mn ~34,000
Farbe
black
Leitfähigkeit
1 × 10-6 S/cm
~1 × 103 S/cm (when doped with iodine)
mp (Schmelzpunkt)
190 °C
198-211 °C
Fluoreszenz
λex 442 nm; λem 562 nm in chloroform
Leistung von OPV-Bauelementen
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 5.55 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.5 V
- Fill Factor (FF): 0.33
- Power Conversion Efficiency (PCE): 0.91 %
Halbleitereigenschaften
P-type (mobility=1E-4-1E-1)
SMILES String
[s]1cc(cc1)CCCCCCCC
InChIKey
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.