Merck
445509
Sigma-Aldrich
2-Allyloxybenzaldehyd
technical grade
Synonym(e):
2-(2-Propenyloxy)benzaldehyde, 2-(Allyloxy)benzaldehyde, o -(Allyloxy)benzaldehyde, o -Allylsalicylaldehyde
About This Item
Lineare Formel:
H2C=CHCH2OC6H4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
technical grade
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.55 (lit.)
bp
130 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.079 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C=CCOc1ccccc1C=O
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-7-12-10-6-4-3-5-9(10)8-11/h2-6,8H,1,7H2
InChIKey
BXCJDECTRRMSCV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)